Learn More
3M™ SecureFit™ 400X Schutzbrillen
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Blau, grau
Gelb, schwarz
Grün, Schwarz
Grün, transparent
Schwarz
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Grau
Hellgrau, Innen/Außen
Orange, Spiegel
Vermillion
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schutzbrille mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie für mehr Komfort
- Das umlaufende Design verbessert die Passform und verhindert ein Verrutschen
- Gepolsterte Berührungspunkte am Bügel für erhöhten Tragekomfort über den Ohren
- Weicher Nasenbügel für eine bequemere Passform
- Konturierter Brauenschutz bietet zusätzlichen Schutz vor fliegenden Partikeln
- Die fortschrittlichen Antifog- und Anti-Kratz-Eigenschaften erfüllen die K&N-Kennzeichnungsanforderungen laut EN166
- Kennzeichnung des Gestells: Serie SF400, 3M EN166 FT
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Linsenfärbung | Hellgrau, Innen/Außen |
| Produkttyp | Augenschutz |
| Rahmenfarbe | Blau, grau |
| Art des Seitenschilds | Druckdiffusionsbügel-Technologie |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| UV-Schutz | UV400. |