Learn More
3M™ SecureFit™ 400X Schutzbrille Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung (K &N)
Artikelnummer. 16446380 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Blau, grau
Gelb, schwarz
Grün, Schwarz
Grün, transparent
Schwarz
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Grau
Hellgrau, Innen/Außen
Klar
Orange, Spiegel
Vermillion
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rahmenfarbe Linsenfärbung Packungsgröße
16446380 Blau, grau Grau 1 Stück
16416380 Grün, transparent Klar 1 Stück
16426380 Blau, grau Klar 1 Stück
16466380 Blau, grau Hellgrau, Innen/Außen 1 Stück
16486380 Schwarz Orange, Spiegel 1 Stück
16476380 Gelb, schwarz Bernsteinfarben 1 Stück
16436380 Grün, Schwarz Klar 1 Stück
16406380 Schwarz Vermillion 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16446380 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100185278
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.00 CHF
    12.14 CHF / 1 Stück
    Sparen 7.86 CHF
    39% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
3M™ SecureFit™ 400X Schutzbrillen haben 3M™ Druckdiffusions-Bügeltechnologie, flexible Bügel und kombinierter weicher Nasensteg/Stirnschutz. Leichtes, kratzfestes Material& Hochwertige, beschlagfreie, randlose Polycarbonat-Linse für den Innen- und Außenbereich.
  • Schutzbrille mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie für mehr Komfort
  • Das umlaufende Design verbessert die Passform und verhindert ein Verrutschen
  • Gepolsterte Berührungspunkte am Bügel für erhöhten Tragekomfort über den Ohren
  • Weicher Nasenbügel für eine bequemere Passform
  • Konturierter Brauenschutz bietet zusätzlichen Schutz vor fliegenden Partikeln
  • Die fortschrittlichen Antifog- und Anti-Kratz-Eigenschaften erfüllen die K&N-Kennzeichnungsanforderungen laut EN166
  • Kennzeichnung des Gestells: Serie SF400, 3M EN166 FT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Linsenfärbung Grau
Produkttyp Augenschutz
Rahmenfarbe Blau, grau
Art des Seitenschilds Druckdiffusionsbügel-Technologie
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Kunststoff
UV-Schutz UV400.