Learn More
3M™ SecureFit™ Serie 400, Augenschutz
Artikelnummer. 15322004
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarbig
Blauer Spiegel
Durchsichtig
Für Innenräume/Außenbereiche
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15322004
Marke: 3M™ 7100078880
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Verhindern ein Abrutschen bei Kopfbewegungen. 3M™ SecureFit™ Anti-Kratz- und Anti-Nebel-Schutzbrillen gewährleisten eine sichere und angenehme Passform dank der 3M Bügeldruckverteilungstechnologie.
  • Lieferbar in einer Auswahl an Gläsertönungen
  • Schutz gegen UV-Strahlung
  • Passt sich natürlich der Kopfgröße des Trägers an
  • Randlose Gläser und Bügelsteg mit fester Länge für einen bequemeren Rahmen
  • Weiche, anpassbare Nasenpolsterungen für eine noch bessere, individuelle Passform
  • Zusätzlicher Tragekomfort an den Ohren durch Polster an den Berührungspunkten der Bügel
  • Bügelstege in kräftigen Farben für ein Arbeiten mit Stil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenfärbung Blauer Spiegel
Produkttyp Schutzbrillen
Anzahl pro Packung Je 1
Lens Material Polycarbonat