Learn More
3M™ SecureFit™ Serie 400, Augenschutz
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarbig
Blauer Spiegel
Durchsichtig
Für Innenräume/Außenbereiche
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Lieferbar in einer Auswahl an Gläsertönungen
- Schutz gegen UV-Strahlung
- Passt sich natürlich der Kopfgröße des Trägers an
- Randlose Gläser und Bügelsteg mit fester Länge für einen bequemeren Rahmen
- Weiche, anpassbare Nasenpolsterungen für eine noch bessere, individuelle Passform
- Zusätzlicher Tragekomfort an den Ohren durch Polster an den Berührungspunkten der Bügel
- Bügelstege in kräftigen Farben für ein Arbeiten mit Stil
Spezifikation
Spezifikation
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Linsenfärbung | Bernsteinfarbig |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Lens Material | Polycarbonat |