Learn More
LABPLAS Secure-T Clear
Artikelnummer. 17960225
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
102 x 165 mm
140 x 305 mm
178 x 305 mm
305 x 356 mm
305 x 457 mm
381 x 508 mm
381 x 610mm
Dicke (metrisch):
63,5 μm
76,2 μm
101,6 μm
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Abmessungen (L x B) Dicke (metrisch) Unit Size
17960225 305 x 457 mm 101,6 μm 250 Stück
17940285 381 x 508 mm 76,2 μm 500 Stück
17950225 102 x 165 mm 63,5 μm 1000 Stück
17900305 305 x 356 mm 101,6 μm 500 Stück
17950255 381 x 508 mm 101,6 μm 500 Stück
17960125 381 x 610mm 101,6 μm 500 Stück
17930305 178 x 305 mm 101,6 μm 1000 Stück
17910255 140 x 305 mm 76,2 μm 1000 Stück
17940175 178 x 305 mm 76,2 μm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 17960225 Supplier LABPLAS Supplier No. SCL41218
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00 CHF
    135.38 CHF / 250 Stück
    Sparen 23.62 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 26-02-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mixbeutel mit aufreißbarer Schutzleiste, der auch anspruchsvollsten Homogenisierungstests im Labor standhält.
  • Die sterilen Homogenisatorbeutel von Secure-T sind so konzipiert, dass sie auch anspruchsvollsten Labortests standhalten.
  • Abreißschutzstreifen
  • Anwenderfreundlich
  • Transparent, um die vollständige Sichtbarkeit der Probe zu gewährleisten
  • Erhältlich in verschiedenen Größen und Stärken
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Steril
Latexfrei Ja
Anzahl pro Karton 250/Cs.
Dicke (angloamerikanisch) 4 Mol.
Abmessungen (L x B) 305 x 457 mm
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Produkttyp Mischerbeutel
Länge (metrisch) 305 mm
Breite (metrisch) 457 mm
Dicke (metrisch) 101,6 μm