Learn More
Sartorius™ Secura™ Laboratory Balance with Internal Calibration
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1100 g
3100 g
6100 g
Lesbarkeit:
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verfügt über integrierte Schutzsysteme für lückenlose Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
- Bietet hochgenaue Wägeergebnisse und Bedienkomfort
- Echtzeit-Führungshinweise für Nivellierung, automatische interne Anpassung und zu 100 % rückverfolgbare, klare Dokumentation mit Proben- und Chargenkennungen machen Ihr Labor effizienter
- Echtzeit-Alarmnachrichten und interaktive Benutzerführung zum Abgleich, um ungenaue Ergebnisse aufgrund eines unausgeglichenen Gleichgewichts zu verhindern
- SQmin für automatische Erkennung und aktive Überwachung zur Gewährleistung eines akzeptablen USP-Betriebsbereichs
- Vollautomatische interne Anpassungsfunktion, IsoCAL, für höchstmögliche Genauigkeit jederzeit
- Cal Audit Trail bietet eine einfache, rückverfolgbare Dokumentation aller Kalibrier- und Einstellungsdaten
- Sichere und klare Dokumentation nach Proben- und Chargenkennungen für eine lückenlose Nachverfolgung von Wägedaten
- GLP- und GMP-konforme Ausdrucke
- Standardmäßige Kennwortsicherheitsfunktionen zum Schutz vor Manipulation und unbefugtem Zugriff
- Integrierte PC-Direktfunktion und Plug and Work-Konnektivität zu einem Sartorius™ Drucker
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Richtlinie 2009/23/EG des Rates, EN 45501:1992, OIML R76:2006 |
| Fassungsvermögen | 6100 g |
| Displaytyp | Farb-Touchscreen |
| Lesbarkeit | 100 mg |
| Material | Edelstahl |
| Modell | Elektronische Toploading-Waagen |
| Stabilisierungszeit | 0.9 s |
| Elektrische Anforderungen | 100/240 V, 50/60 Hz |