Learn More
Secnidazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17780639 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17780639 1 g 1 Gramm
17790639 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17780639 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 469030010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Secnidazole
Typ Secnidazole
Physikalische Form Pulver
CAS 3366-95-8
Schmelzpunkt 70°C to 76°C
Infrarotspektrum Conforms
Verpackung Glasflasche
Wasser ≤6 %
Farbe Weiß bis gelb
Menge 1 g
Summenformel C7 H11 N3 O3
Produktlinie Biowissenschaft
MDL-Nummer 00864656
Versandbedingung Keine besonderen Anforderungen
Merck Index XIII 8494
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol
Molekulargewicht (g/mol) 185.18
Reinheit (%) ≥97.5%