Learn More
sec-Butylamin, TRC
Artikelnummer. 30331523
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30331523 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331523 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB72060825G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butylamine
CAS 13952-84-6
Summenformel C4 H11 N
Menge 25 g
Synonym sec-Butylamine (6CI,8CI), (RS)-sec-butylamine, (±)-2-Aminobutane, (±)-2-Butanamine, (±)-2-Butylamine, (±)-sec-Butylamine, 1-Methylpropanamine, 1-Methylpropylamine, 2-AB, 2-Aminobutane, 2-Butylamine, Butafume, Butan-2-ylamine, DL-sec-Butylamine, NSC 8030, Tutane, dl-2-Butylamine
InChI-Formel InChI=1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3
SMILES CCC(C)N
IUPAC-Name Butan-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 73.14
Formelmasse 73.0891