Learn More
Sec-Butylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10529823 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
25 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10529823
Marke: Thermo Scientific Acros 107810250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13952-84-6 | C4H11N | 73.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13952-84-6
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.14
MDL-Nummer MFCD00008094
InChI-Schlüssel BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote
PubChem CID 24874
ChEBI CHEBI:74526
IUPAC-Name Butan-2-amin
SMILES CCC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material sec-Butylamine
Schmelzpunkt -104.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7200g/mL
Siedepunkt 63.0°C
Flammpunkt −19°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CH(NH2)CH3
Brechungsindex 1.3920 to 1.3960
Menge 25 mL
Beilstein 04,16
Merck Index 15,1546
Relative Dichte 0.72
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: freely miscible with most common organic solvents
Viskosität 0.5 mPa.s (20°C)
Formelmasse 73.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit