Learn More
Sec-Butylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10026193
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
13952-84-6
C4H11N
73.14
MFCD00008094
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote
24874
CHEBI:74526
butan-2-amine
CCC(C)N
13952-84-6
C4H11N
73.14
MFCD00008094
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote
24874
CHEBI:74526
butan-2-amine
CCC(C)N
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material sec-Butylamine
Schmelzpunkt -104.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7200g/mL
Siedepunkt 63.0°C
Flammpunkt −19°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CH(NH2)CH3
Brechungsindex 1.3920 to 1.3960
Menge 500 mL
Beilstein 04,16
Merck Index 15,1546
Relative Dichte 0.72
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: freely miscible with most common organic solvents
Viskosität 0.5 mPa.s (20°C)
Formelmasse 73.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig