Learn More
Sebacoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432337 500 g 500 Gramm
11412337 25 g 25 Gramm
11422337 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14226.36
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111-19-3 | C10H16Cl2O2 | 239.136 g/mol
Sebacoyl chloride is used in the synthesis of nylon-6,10 polymer by reacting with hexamethylenediamine. It is also used to prepare decanedioic acid bis-(3-dimethylamino-propyl) ester in the presence of triethylamine as catalyst. It is used as an intermediate in chemical synthesis. It is involved in the production of polyamide microcapsules by polycondensation of p-phenylenediamine with sebacoyl chloride using diethylenetriamine (DETA) cross-linker and oleic acid as a plasticizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sebacoylchlorid wird bei der Synthese von Nylon-6,10-Polymeren durch Reagieren mit Hexamethylendiamin verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Dodecandisäure-bis-(3-dimethylaminopropyl)-ester in Gegenwart von Triethylamin als Katalysator verwendet. Es wird als Zwischenprodukt in der chemischen Synthese verwendet. Es ist an der Herstellung von Polyamidmikrokapseln durch Polykondensation von p-Phenylendiamin mit Sebacoylchlorid mit Diethylenetriamin-(DETA)-Vernetzern und Ölsäure als Plastifizierer beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Kohlenwasserstoffen und Ether.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit Wasser, Säuren, Basen, Aminen, Alkoholen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-19-3
Summenformel C10H16Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 239.136
MDL-Nummer MFCD00000770
InChI-Schlüssel WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride
PubChem CID 66072
IUPAC-Name Decandisäuredichlorid
SMILES C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sebacoyl chloride
Schmelzpunkt -5°C
Dichte 1.121
Siedepunkt 161°C (14 mmHg)
Flammpunkt 165°C (329°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.468
Menge 500 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1365665
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with hydrocarbons and ethers.
Formelmasse 239.14
Reinheit (%) 97%