Learn More
Sebacoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sebacoyl chloride is used in the synthesis of nylon-6,10 polymer by reacting with hexamethylenediamine. It is also used to prepare decanedioic acid bis-(3-dimethylamino-propyl) ester in the presence of triethylamine as catalyst. It is used as an intermediate in chemical synthesis. It is involved in the production of polyamide microcapsules by polycondensation of p-phenylenediamine with sebacoyl chloride using diethylenetriamine (DETA) cross-linker and oleic acid as a plasticizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sebacoylchlorid wird bei der Synthese von Nylon-6,10-Polymeren durch Reagieren mit Hexamethylendiamin verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Dodecandisäure-bis-(3-dimethylaminopropyl)-ester in Gegenwart von Triethylamin als Katalysator verwendet. Es wird als Zwischenprodukt in der chemischen Synthese verwendet. Es ist an der Herstellung von Polyamidmikrokapseln durch Polykondensation von p-Phenylendiamin mit Sebacoylchlorid mit Diethylenetriamin-(DETA)-Vernetzern und Ölsäure als Plastifizierer beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Kohlenwasserstoffen und Ether.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit Wasser, Säuren, Basen, Aminen, Alkoholen und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sebacoyl chloride |
| Schmelzpunkt | -5°C |
| Dichte | 1.121 |
| Siedepunkt | 161°C (14 mmHg) |
| Flammpunkt | 165°C (329°F) |
| Geruch | Acrid |
| Brechungsindex | 1.468 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN2922 |
| Beilstein | 1365665 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Sebacoyl chloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Decanedioyl dichloride