Learn More
Sebacoylchlorid, 92 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15790849 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15790849 500 g Glasflasche 500 Gramm
10668313 50 g Glasflasche 50 Gramm
10422261 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15790849 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 294905000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00 CHF
    317.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 35.35 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Sebacoylchlorid, 92 %, C10H16Cl2O2, CAS-Nummer 111-19-3, Decanediosäurechlorid, Sebacoylchlorid, cp, Octan-1,8-Dicarbonylchlorid, Sebacylchlorid, Sebacoyldichlorid, Sebacsäure Dichlorid, Sebacoylchlorid, Sebacoylchlorid, Acmc-1byrk, Decanedioylchlorid, 500 g, 90 % min. (GC)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-19-3
Summenformel C10H16Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 239.14
MDL-Nummer MFCD00000770
InChI-Schlüssel WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride
PubChem CID 66072
IUPAC-Name Decandisäuredichlorid
SMILES C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sebacoyl chloride
Schmelzpunkt -2.5°C
Farbe Weiß bis Beige
Dichte 1.1210g/mL
Siedepunkt 220.0°C (75.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCO(CH2)8COCl
Brechungsindex 1.4670 to 1.4700
Menge 500 g
Beilstein 02, 719
Relative Dichte 1.121
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in hydrocarbons and ethers
Formelmasse 239.14
Reinheit (%) 92%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sebacoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Decanedioyl dichloride, Hydrochloric acid, Decanedioic acid