Learn More
Decandisäuredinitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426186
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11426186 25 g 25 Gramm
11416186 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426186 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23010.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1871-96-1 | C10H16N2 | 164.252 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1871-96-1
Summenformel C10H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 164.252
MDL-Nummer MFCD00019900
InChI-Schlüssel DFJYZCUIKPGCSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sebaconitrile, 1,8-dicyanooctane, octamethylene dicyanide, oktamethylendikyanid, oktamethylendikyanid czech, octane-1,8-dicarbonitrile, sebacic acid dinitrile, acmc-209epg, wln: nc8cn, 4-02-00-02089 beilstein handbook reference
PubChem CID 74639
IUPAC-Name Decandinitril
SMILES C(CCCCC#N)CCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sebaconitrile
Schmelzpunkt 4°C to 8°C
Dichte 0.91
Siedepunkt 199°C to 200°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 1750739
Formelmasse 164.25
Reinheit (%) 95%