Learn More
Sebacinsäure, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1,8-Octanedicarboxylic acid (Decanedioic acid) |
| CAS | 111-20-6 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C10 H18 O4 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Decanedioic acid (9CI','ACI), Sebacic acid (8CI), 1,10-Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, n-Decanedioic acid, NSC 19492, NSC 97405 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | Decandisäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 202.25 |
| Show More |