Learn More
Sebacinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255230 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10255230 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10245230 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10667292 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10073853 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10255230 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 132631000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.00 CHF
    27.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 2.35 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 111-20-6 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-20-6
Summenformel C10H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
MDL-Nummer MFCD00004440
InChI-Schlüssel CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym sebacic acid, 1,8-octanedicarboxylic acid, 1,10-decanedioic acid, sebacic acids, decanedicarboxylic acid, n-decanedioic acid, sebacinsaure, acide sebacique, sebacate, sebacinsaeure
PubChem CID 5192
ChEBI CHEBI:41865
IUPAC-Name Decandisäure
SMILES C(CCCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sebacic acid
Schmelzpunkt 131.0°C to 134.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 294.4°C (100.0 mmHg)
Flammpunkt 220°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HO2C(CH2)8CO2H
Menge 100 g
Beilstein 02, IV, 2078
Merck Index 15, 8552
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: 0.1% in ether (17°C), freely soluble in alcohol, esters and ketones, sparingly soluble in hydrocarbons, insoluble in ethyl ether and carbon tetrachloride
Formelmasse 202.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Granulat