Learn More
SHOWA™ Seamless Knit Nylon Gloves with Polyurethane Coated Fingertips
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- Fingerspitzen aus Polyurethan sorgen für Fingerspitzengefühl
- Die Beschichtung ist durchlässig, sodass die Hände atmen können
- Die verformungsbeständige Handschuhform bleibt über einen längeren Zeitraum erhalten
- Es werden keine Fingerabdrücke auf klaren, sauberen Objekten hinterlassen
- Perfekte Passform für ein maximales taktiles Feedback
- Für Präzisionsanwendungen entwickelt
Spezifikation
Spezifikation
| Beschichteter Bereich | Fingerspitzen |
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Stulpenmaterial | Elastisch |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Weiß |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Hand | Spezifisch |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Nahtlos gestrickte Handschuhe |
| Größe | S |
| Mehr anzeigen |