Learn More
Slice™ Nahttrenner-Klingen
Beschreibung
- Klingentyp: abgerundete Spitze
- Sicherer als herkömmliche Klingen
- Finger-friendly™ Kantenschnitte effektiv
- Hält bis zu 11,2-mal länger als Metallklingen
- Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
- Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
- Keine Funkenbildung, nicht leitend, nicht magnetisch
- Chemisch inert, rostet nicht
- Öl- und schmiermittelfrei
- Für die Entsorgung ist keine Sicherheitsbox erforderlich
- 100 % recycelbar
- Kompatible Griffe: 10596, 10597, 10548, 10580, 10589, 10568
- Kompatibel mit Slice Nahttrennern, Craft Griffen, Skalpellen und Präzisionsmessern
- Schneidet ohne Zug am umgebenden Material
- 4 Klingen pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Abgerundete Spitze |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,22 in. |
| Länge (metrisch) | 31 mm |
| Material | Zirkonoxid |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherheitsschneiden |
| Enthält | 4 Klingen pro Packung |
| Anzahl pro Packung | 4/Packung |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 0,03 oz. |
| Gewicht (metrisch) | 0,85 g |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?