Learn More
Sartorius Versiegelungen für Vivacell 100
Sorgt für einen fehlerfreien Pumpenbetrieb.
Marke: Sartorius VCA007
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Vivacell™ 70 ist eine Einweg-Ultrafiltrationseinheit für die Aufkonzentration von Proben zwischen 10 ml und 70 ml, die entweder in einer Zentrifuge oder bei der Druckfiltration eingesetzt werden kann. Vivacell™ 70 verbindet damit die einfache Handhabung von Zentrifugen mit der Flexibilität und Steuerbarkeit von Ultrafiltrationszellen unter Druck. Vivacell™ 70 ist einfach zu montieren, benötigt keine Schlauchverbindungen oder Rührwerke und kann an die vorhandenen Geräte oder spezifischen Wünsche des Kunden angepasst werden. Die Einheiten können ganz bequem in einer Großraumzentrifuge mit Trägern für 250 ml-Flaschen zentrifugiert werden. Für eine noch schnellere Aufkonzentrationen, insbesondere bei schwierigen Proben, kann das Gerät vor dem Zentrifugieren mit Luft oder Inertgas beaufschlagt werden. Zur besseren Prozesskontrolle oder zur Handhabung von Einzelproben kann der Gasdruck mit einem sanften Orbitalschütteln kombiniert werden. Für höchste Anwenderfreundlichkeit bei minimalen Anforderungen an die Ausstattung wird das Gerät unter Druck gesetzt und dann auf dem Arbeitstisch oder im Kühlschrank stehen gelassen. Der Konzentrator verfügt über eine vertikale Membran, die Verschmutzungen minimiert, während der integrierte Deadstop von 150 μl Aufkonzentrationen bis zum Trockenfallen verhindert. Anwenderfreundlich. High-Flux-Membran aus PES. Vertikales Membrandesign für ultraschnelle Aufkonzentration. Hohe Retentat-Rückgewinnung von >90 %. Für mehr Flexibilität im Gesamtprozess. Universale Rotorkompatibilität.Spezifikation
Druckzentrifugenkopf | |
Vivacell™ 70 | |
Ersatzdichtung |