Learn More
Sampling Systems™ Dichtungsmanschetten-Set
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ermöglicht das Entleeren einer Tasche nach der Anderen
- Einfach an der Abdeckung befestigen
- Leicht zu entfernen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyethylen |
| Enthält | Set mit 3 Hüllen für Probenehmer |
| Durchmesser (metrisch) | 40 mm |