Learn More
Sampling Systems™ Dichtungsmanschetten-Set
Artikelnummer. 15859391 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15859391
Marke: Sampling Systems™ 8005A01
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ Dichtungs-Hülsenset wurde entwickelt, um das Entleeren eines Kammer-Probenehmers zu ermöglichen.
  • Ermöglicht das Entleeren einer Tasche nach der Anderen
  • Einfach an der Abdeckung befestigen
  • Leicht zu entfernen
Spezifikation
Material Polyethylen
Enthält Set mit 3 Hüllen für Probenehmer
Durchmesser (metrisch) 25 mm