Learn More
DWK Life Sciences Dichtungsring, für schlifflose Kugelschliffe (Silikon + FEP)
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
19 NS
29 NS
35 NS
41 NS
64 NS
S 13 NS
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Schlifflose DURAN™ Kugelschliffe dichten lediglich über den Dichtungsring. FEP-ummantelte Silikonringe finden bei geforderter hoher chemischer Beständigkeit Anwendung.
- Aufgrund der Materialeigenschaften bei Arbeiten mit hohen Anforderungen an die chemische Beständigkeit des Dichtungsrings einsetzbar
- Dichtungsring aus Silikon und FEP
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 29 NS |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Silikon+FEP |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abdichtung von nicht geschliffenen Kugelschliffen |
| Verpackungsmenge | 10 St./Packung |