Learn More
ATAGO™ Meerwasser-Refraktometer PAL-08S.
Das PAL-08S Refraktometer eignet sich zur Messung der Salinität von Meerwasser auf der Baumé-Skala.
Marke: ATAGO™ 4408
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- IP65 wasserdicht
- Messung von Meerwasser (Baumé)
- Leicht und kompakt, 100 g
- Ergonomisch gestaltet für einhändige Bedienung.
- Die schnelle Leistung von PAL ist erstaunlich. Geben Sie einfach einen Tropfen Probe auf die Prismenoberfläche und drücken Sie die Starttaste. Der Brix-Wert (Zuckergehalt/-konzentration) wird in nur 3 Sekunden angezeigt.
- Mit der automatischen Temperaturkompensation können Messwerte unabhängig von der Umgebungstemperatur gemessen werden.
- Kalibrierung nur mit Wasser.
- Komfortabler Transportkoffer.
Spezifikation
Tragbares Refraktometer | |
PAL-08S. | |
0,1 ° | |
3 s | |
100 g | |
10°bis 40 °C |
0,0 bis 10,0 ° | |
±0,2 ° | |
Bauméé | |
IP65. | |
55 x 31 x 109 mm | |
2 Alkalibatterien der Größe „AAA“ |