Learn More
Flusssand, reinst, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073476
60.85 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
14808-60-7
O2Si
60.08
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
24261
CHEBI:30563
silanedione
O=[Si]=O
14808-60-7
O2Si
60.08
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
24261
CHEBI:30563
silanedione
O=[Si]=O
O2Si, CAS-Nummer-14808-60-7, Aerosil, Cristobalit, Diatomeenerde, Kieselgur, Quarz, Kieselgel, Kieselgel, amorph, Kieselsäureanhydrid, Siliciumdioxid, Tridymit, 5 kg, 2230 °C, CHEBI:30563, beige, 60,08 g/mol, VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N, Dioxosilan, 1610 °C, 11232, 60.083
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 2230°C
Schmelzpunkt 1610°C
Farbe Beige
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 60.08g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter