Learn More
Hoefer™ SE640 Breite, vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit
Artikelnummer. 11985408
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit, Grundeinheit
Vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit, Komplett
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
11985408 Vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit, Grundeinheit 1 Stück
11915358 Vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit, Komplett 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11985408 Lieferant Hoefer™ Lieferanten-Nr. SE640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 CHF
    1164.14 CHF / 1 Stück
    Sparen 30.86 CHF
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
  • Basispaket: Untere Pufferkammer (Tank), Sicherheitsdeckel mit Anschlüssen, obere Pufferkammer mit Kathoden- und Anodenelektrodenrippe, 3 Sätze Glasplatten (18 x 8 cm), vier 8 cm Klemmvorrichtungen, 6 Nocken, Doppel-Gelgießständer mit Nivellierfuß und Wasserwaage, Pufferdamm, Spacer-Mate Ausrichtungsschablone, Wonder Wedge Plattentrennwerkzeug und Gel Seal.
  • Komplettpaket: Untere Pufferkammer (Tank), Sicherheitsdeckel mit Anschlüssen, obere Pufferkammer mit Kathoden- und Anodenelektrodenlamelle, 3 Sätze Glasplatten (18 x 8 cm), vier 8 cm Klemmvorrichtungen, 6 Nocken, Doppel-Gelgießständer mit Nivellierfuß und Wasserwaage, Pufferdamm, Spacer-Mate Ausrichtungsschablone, Wonder Wedge Plattentrennwerkzeug, Gel Seal, zwei 15-Well-Kämme (1,5 mm) und zwei Sätze 1,5 mm dicker (2 cm breiter) Abstandshalter.
Weitwinkel-Mini-System, ideal für das schnelle Screening mehrerer Proben
Der Hoefer Die Wide-Mini Vertikal-Elektrophoreseeinheit bietet ein extra breites Format, ideal für schnelle Durchläufe mit hohem Durchsatz. Mit der optionalen Trennplatte können Sie einen Durchlauf von bis zu 112 Proben in nur 40 Minuten durchführen.
  • Maximale Glasplattengröße 18 x 8 cm, ermöglicht schnelles Screening von bis zu 112 Proben gleichzeitig
  • Das Design ermöglicht die gleichmäßige Eingrenzung von Gelen durch Puffer für eine effiziente Wärmeabfuhr, scharfe Bänder und gerade Bahnen
  • Geeignet für vergällte oder native Polyacrylamid-Gele
  • Verarbeitung von bis zu vier Gelen der zweiten Dimension auf IEF-Streifen oder Röhrchengelen
  • Ideal zur Optimierung von 2DE-Protokollen
  • Lagertemperatur: +15 °C bis 30 °C
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Beschreibung Breite, vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit, Grundeinheit
Typ Vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit, Grundeinheit
Luftfeuchtigkeitsbereich Bis 80 %
Enthält Untere Pufferkammer (Tank), Sicherheitsdeckel mit Kabeln, obere Pufferkammer mit Kathoden- und Anodenelektrode, 3 Glasplattensatz (18 x 8 cm), vier 8 cm-Klemmen-Baugruppen, 6 Nocken, doppeltes Gel-Gießstativ mit nivellierender Basis und Wasserwaage, Pufferdamm, Spacer-Mate
Maximale Temperatur (angloamerikanisch) 113 °F
Maximale Temperatur (metrisch) 45 °C
Lagerungstemperatur (metrisch) 15° bis 30 °C
Breite (angloamerikanisch) 12.59 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Gel 7.08 Zoll
Breite (metrisch) 32 cm
Breite (metrisch) Gel 18 cm
Höhe (angloamerikanisch) 11.41 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) Gel 3.14 in.
Höhe (metrisch) 29 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 5.51 in.
Tiefe (metrisch) 14 cm
Spannung 1000 V
Wirkleistung 50 w
Stromstärke 500 mA