Learn More
Cytiva SE 250 Mini-Vertical Unit for two slab gels, complete,
Artikelnummer. 13123988 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
SE 250 Mini-Vertikal-Einheit für zwei Gelplatten
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
13123988 SE 250 Mini-Vertikal-Einheit für zwei Gelplatten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13123988 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SE25010A.75
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Grundeinheit, 10 Glasplatten, zwei gekerbte Platten aus Aluminiumoxid, Hilfe für die Well-Lokalisierung, SE 245 Doppelgel-Gießvorrichtung, zwei 10-Well-Kämme mit einer Dicke von jeweils 0.75 mm und Set von Distanzstücken mit einer Dicke von 0.75 mm.
SE 250 Mini-Vertikal-Einheit für zwei Plattengele
  • Premium-Mini-Gerät für vertikale Elektrophorese, mit zahlreichen Optionen
  • Wenn Sie schnelle Ergebnisse wünschen, entscheiden Sie sich für das SE 250 mit einem Minigel-Format von 10 x 8 cm
  • Lassen Sie zwei Gele gleichzeitig in ein und demselben Gerät laufen, und verlassen Sie sich auf das effiziente Kühlsystem, das für flache und scharfe Bandenmuster nebeneinander sorgt, ganz ohne Smile-Effekte
  • Bauen Sie Gelsandwiches und Elektrophoresegeräte mit Hilfe T-förmiger Distanzstücke und speziell entwickelter Klammern mit integrierten Federn schnell und einfach zusammen
  • Gießen Sie bis zu vier Gele auf einmal mit Hilfe verschiedener Gießständen, oder verwenden Sie Fertiggele anderer Hersteller
  • Vertrauen Sie auf die Sicherheitsverriegelungen des Deckels, die ein versehentliches Berühren durch den Anwender verhindern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Das Produkt erfüllt gültige Richtlinien und Normen, wenn es innerhalb der im Benutzerhandbuch angegebenen Bedingungen verwendet wird. Das Produkt muss auch in dem von Cytiva gelieferten Zustand verwendet werden und darf nur an andere CE-markierte Cytiva Produkte angeschlossen werden
Running Time 1 bis 2 h
Typ Mini-Vertikal-Elektrophoresesystem
Luftfeuchtigkeitsbereich < 0,8
Enthält Grundeinheit, 10 Glasplatten, zwei gekerbte Platten aus Aluminiumoxid, Hilfe für die Well-Lokalisierung, SE 245 Doppelgel-Gießvorrichtung, zwei 10-Well-Kämme mit einer Dicke von jeweils 0.75 mm und Set von Distanzstücken mit einer Dicke von 0.75 mm.
Spannung 500 V
Wirkleistung <12 w