Learn More
Melford Sicherheitsdatenblatt, Pulver
Beschreibung
Ionisches Detergens zur Denaturierung von Proteinen vor der Gelelektrophorese.
Ionisches Detergens zur Denaturierung von Proteinen vor der Gelelektrophorese.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Dodecyl Sulfate |
| CAS | 151-21-3 |
| Menge | 5 kg |
| Summenformel | C12H25NaO4S |
| Synonym | SDS |