Learn More
Melford Sicherheitsdatenblatt, Pulver
Artikelnummer. 30018375
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018375 250 g 250 Gramm
30018374 1 kg 1 Kilogramm
30018376 25 kg 25 Kilogramm
30018373 100 g 100 Gramm
30018378 5 kg 5 Kilogramm
30018377 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30018375 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. L22010250.0
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ionisches Detergens zur Denaturierung von Proteinen vor der Gelelektrophorese.
Ionisches Detergens zur Denaturierung von Proteinen vor der Gelelektrophorese.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SDS, Powder
CAS 151-21-3
Menge 250 g
Summenformel C12H25NaO4S