Learn More
Melford SDS-Pellets
Artikelnummer. 30018384
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018384 500 g 500 Gramm
30018383 1 kg 1 Kilogramm
30018382 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018384 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. L22040500.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Neue Mikropellets ermöglichen bequemes Wiegen und Handhaben ohne die Verschmutzung und den Geruch von …? Pulver.
Die neuen Mikropellets ermöglichen ein bequemes Wiegen und Handhaben ohne die Verschmutzung und den Geruch von Pulvern. Hochreines SDS ist frei von Zusatzstoffen. Lässt sich leicht in Wasser auf und dient zur Denaturierung von Proteinen vor der Gelelektrophorese.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SDS, Pellets
CAS 151-21-3
Menge 500 g
Summenformel C12H25NaO4S