Learn More
Cytiva SDS AMD NATIVE PAGE, IEF KIT
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Multiphor II Elektrophoresesystem
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Includes
- 2 x Glasplatte (125 x 260 x 0.5 mm, U-Rahmen)
- 15 x Glasplatte (125 x 260 x 1 mm)
- 2 x Glasplatte (125 x 260 x 3 mm)
- 6 x FlexiClamp
- 100 x IEF-Elektrodenstreifen
- 500 x EPH-Elektrodendocht aus Papier (104 x 253 mm)
- 200 x Probenapplikationsstücke
- 5 x IEF/SDS-Probenapplikationsstreifen (52 Proben, 5-20 μl)
- 50 x Zellophanbogen (210 x 320 mm)
Probenapplikationsstreifen und Papierstücke sind im Lieferumfang enthalten, sowie Zellophanbögen für die praktische Konservierung des Gels. GelBond PAGfilm ist ein optionales Zubehör, das das Gießen von Gelen auf einer Kunststoffunterlage ermöglicht.
- Gels werden mit oder ohne Proben-Wells gegossen
- Ermöglicht das Gießen von Gelen auf einer Kunststoffunterlage
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS, native Seite |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Multiphor II Elektrophoresesystem |
| Typ | SDS und Native-PAGE, IEF-Gießkit |
| Enthält | 2Glasplatte (125 x 260x 0.5 mm, U-Rahmen), 15Glasplatte (125 x 260 x 1 mm), 2Glasplatte (125 x 260x 3 mm), 6FlexiClamp, 100IEF-Elektrodenband, 500EPH-Papierelektrodendocht (104 x 253 mm), 200Probenauftragsstück, 5IEF/SDS-Musterauftragsband (52 Proben, 5bis 20μ l), 50Zellophanfolie (210x 320 mm), Gele mit oder ohne Probenschacht gegossen |
| Menge | 1 Kit |