Learn More
Melford Sicherheitsdatenblatt, 20%ige Lösung
Artikelnummer. 30018385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018385 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018385 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. L23100500.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • Steril gefiltert
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SDS, 20% Solution
CAS 151-21-3, 7732-18-5
Menge 500 ml
Summenformel C12H25NaO4S