Learn More
p57Kip2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16822295 Alle ansehen Proteintech Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16822295 20 μL 20 Mikroliter
16812295 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16822295 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 233171AP20UL
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene is part of a gene cluster on chromosome Xp11.23. The encoded protein contains a zinc finger motif often found in transcriptional regulators, however, its exact function is not known. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same protein.
Spezifikation
Antigen p57Kip2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.43 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen CDKN1C
Gen-Zugriffsnummer P49918
Gen-Alias BWCR, BWS, CDKN1C, KIP2, p57, p57Kip2, WBS
Gensymbole CDKN1C
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen p57Kip2 Fusion Protein Ag19849
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1028
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG