Learn More
BOLA Wäscherkolonnen
Artikelnummer. 10024860
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10024860 1.000 ml 1 Stück
10014860 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10024860 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. A11708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2042.25 CHF
    672.40 CHF / 1 Stück
    Sparen 1369.85 CHF
    67% Rabatt
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wäscherkolonnen FEP/PTFE
  • Hohe, schlanke Scheuersäule aus FEP.
  • Einlass- und Auslassrohr sowie Steigrohr bestehen aus FEP (5,6 x 8 mm), Boden und Deckel aus reinem PTFE.
  • Die Standard-PTFE-Fritte hat eine Porengröße von ca. 5 μµm und wird mit einem M8x1-Gewinde auf das Steigrohr geschraubt.
  • Er kann durch den PTFE-Gasverteiler mit Feinbohrungen (Kat.-Nr. N 1501-16) ersetzt werden, der einen niedrigeren Primärdruck benötigt.
  • Durchsichtig
  • Unzerbrechlich
  • Intensive Gasvermischung aufgrund des hohen Steigrohrs
  • Fritte leicht austauschbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1.000 ml
Außendurchmesser (metrisch) 54 mm
Höhe (metrisch) 700 mm