Learn More
Lenz Laborglasintrumente Schraubgewinderöhrchen mit NS-Konus, Kappe und Dichtung
Artikelnummer. 11983331
Click to view available options
Konusgröße:
NS 19/26
NS 24/29
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11983331
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01301419
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Schraubgewindeadapter
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Mit Schraubverschluss mit Öffnung und Silikondichtring
  • Mit PTFE-Unterlegscheiben
Spezifikation
Zur Verwendung mit Für Schlauchdurchmesser 5,5 bis 6,5 mm
Verpackungsmenge Je 1
Gewindegröße 14 GL
Enthält NS-Konus, Kappe und Dichtung
Konusgröße NS 19/26