Learn More
Globe Scientific Schraubverschluss ohne O-Ring für Probenröhrchen
Alle ansehen Globe Scientific ProdukteBeschreibung
- Das Vial verfügt über ein Außengewinde, das eine glatte und gleichmäßige Innenfläche bietet und dadurch das Kontaminationsrisiko verringert
- Die Schraubkappen bestehen ebenfalls aus Polypropylen und weisen damit den gleichen Ausdehnungskoeffizienten wie die Röhrchen auf
- Dies gewährleistet zusammen mit einer Innenlippe aus Polypropylen eine auslaufsichere Abdichtung, selbst bei wechselnden Temperaturen
- Die Kappen verfügen über eine lange Schürze und ein superschnelles Gewindedesign, sodass sie mit einer einzigen Drehung abgenommen oder verschlossen werden können
- Die Kappen sind mit oder ohne Silikon-O-Ring und in verschiedenen Farben erhältlich. Schraubkappen sind separat erhältlich
- Die Schraubkappen bestehen ebenfalls aus Polypropylen und weisen damit den gleichen Ausdehnungskoeffizienten wie die Röhrchen auf
- Dies gewährleistet zusammen mit einer Innenlippe aus Polypropylen eine auslaufsichere Abdichtung, selbst bei wechselnden Temperaturen
- Die Kappen verfügen über eine lange Schürze und ein superschnelles Gewindedesign, sodass sie mit einer einzigen Drehung abgenommen oder verschlossen werden können
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schraubverschluss |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Orange |
| Sterilität | Unsteril |