Beschreibung
- Die Röhrchen werden aus ungiftigem Polypropylen hergestellt und bieten Festigkeit und Transparenz mit Graduierung
- Das Vial verfügt über ein Außengewinde, das eine glatte und gleichmäßige Innenfläche bietet und dadurch das Kontaminationsrisiko verringert
- Die Schraubkappen bestehen ebenfalls aus Polypropylen und weisen damit den gleichen Ausdehnungskoeffizienten wie die Röhrchen auf
- Dies gewährleistet zusammen mit einer Innenlippe aus Polypropylen eine auslaufsichere Abdichtung, selbst bei wechselnden Temperaturen
- Die Kappen verfügen über eine lange Schürze und ein superschnelles Gewindedesign, sodass sie mit einer einzigen Drehung abgenommen oder verschlossen werden können
- Die Kappen sind mit oder ohne Silikon-O-Ring und in verschiedenen Farben erhältlich
- Die Schraubkappen bestehen ebenfalls aus Polypropylen und weisen damit den gleichen Ausdehnungskoeffizienten wie die Röhrchen auf
- Dies gewährleistet zusammen mit einer Innenlippe aus Polypropylen eine auslaufsichere Abdichtung, selbst bei wechselnden Temperaturen
- Die Kappen verfügen über eine lange Schürze und ein superschnelles Gewindedesign, sodass sie mit einer einzigen Drehung abgenommen oder verschlossen werden können
*Hinweis: Schraubkappen sind separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 5 mL |
| Bodenform | Rund |
| Material | Polypropylen |
| Gewindetyp | Extern |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduated | Ja |
| Produkttyp | Röhrchen mit Schraubverschluss |