Learn More
Globe Scientific Schraubverschluss mit O-Ring für Probenröhrchen
Alle ansehen Globe Scientific ProdukteBeschreibung
- Sie werden aus ungiftigem Polypropylen hergestellt und bieten Festigkeit und Transparenz
- Das Fläschchen besitzt ein Außengewinde, das eine glatte und gleichmäßige Innenfläche ergibt und dadurch das Kontaminationsrisiko verringert
- Die Schraubverschlüsse bestehen ebenfalls aus Polypropylen und weisen denselben Ausdehnungskoeffizienten wie die Röhrchen auf
- Dies gewährleistet zusammen mit einer inneren Lippe aus Polypropylen eine auslaufsichere Abdichtung, selbst bei wechselnden Temperaturen
- Die Verschlüsse verfügen über eine lange Schürze und ein besonders schnelles Gewindedesign, sodass sie mit einer einzigen Drehung entfernt oder verschlossen werden können
- Die Verschlüsse sind mit oder ohne Silikon-O-Ring und in verschiedenen Farben erhältlich. Schraubverschlüsse separat erhältlich
- Die Schraubverschlüsse bestehen ebenfalls aus Polypropylen und weisen denselben Ausdehnungskoeffizienten wie die Röhrchen auf
- Dies gewährleistet zusammen mit einer inneren Lippe aus Polypropylen eine auslaufsichere Abdichtung, selbst bei wechselnden Temperaturen
- Die Verschlüsse verfügen über eine lange Schürze und ein besonders schnelles Gewindedesign, sodass sie mit einer einzigen Drehung entfernt oder verschlossen werden können
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schraubverschluss mit O-Ring |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Rot |
| Sterilität | Unsteril |