Learn More
Thermo Scientific™ Screw Vial Convenience Kit
Artikelnummer. 12428666
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Braun
Transparent
Verschlusstyp:
Geschlossene Kappe (ohne Öffnung). Nicht magnetisch.
Schraubverschluss (oben offen)
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Verschlusstyp unitSize
12428666 4 ml Transparent Schraubverschluss (oben offen) 100 Stück
16595874 2 ml Braun Geschlossene Kappe (ohne Öffnung). Nicht magnetisch. 100 Stück
12448666 8 ml Transparent Schraubverschluss (oben offen) -
16585874 2 ml Transparent Geschlossene Kappe (ohne Öffnung). Nicht magnetisch. 100 Stück
12498656 12 ml Transparent Schraubverschluss (oben offen) 200 Stück
12408666 12 ml Bernsteinfarben Schraubverschluss (oben offen) 200 Stück
12468666 16 ml Transparent Schraubverschluss (oben offen) 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12428666 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. B79902
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Store your samples in these vials to eliminate leaching of ions while maintaining a consistent pH for the life of your sample. Storage vials range from 2mL to 40mL.
Lagern Sie Ihre Proben in diesen Fläschchen, um das Ausbluten von Ionen zu verhindern und gleichzeitig die Probe über ihre gesamte Lebensdauer auf einem konstanten pH-Wert zu halten. Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™ Probenlagerungsfläschchen mit Schraubgewinde werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A Braunglas (Typ 1, Klasse B) hergestellt. Probenlagerungsfläschchen sind von 2 ml bis 40 ml erhältlich.
  • Geschlossene Kappen mit PTFE-Dichtungseinlage zur Probenlagerung
  • PTFE auf Folie/Schaumdichtung bietet hohe chemische Beständigkeit
  • Nicht autoklavierbar
Fläschchen und Verschlüsse können zur Lagerung einzelner Proben oder als unmontierte Komfort-Kits bestellt werden.
Unmontierte Komfort-Kits sparen Zeit bei der Probenvorbereitung.
  • Komfort-Kits mit geschlossenen Kappen enthalten Fläschchen und die entsprechende Menge der zugehörigen Schraubverschlüsse mit vormontierten Septa.
  • Komfort-Kits mit oben offenen Kappen enthalten in Schrumpffolie verpackte Fläschchen und separat verpackte Kappen und Septa in Polybeuteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Schraubfläschchen-Komfort-Kit, oben offener Verschluss
Farbe Transparent
Material Glas
Volumen (metrisch) 4 ml
Enthält 4mL clear glass vial, open-top cap
Anzahl pro Packung 100
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen)