Learn More
Thermo Scientific™ Kappen und Dichtungen für Schraubfläschchen
Thermo Scientific™ Kappen und Dichtungen für Schraubfläschchen werden in mehreren Farben und mit oder ohne angebrachten Septen für die Verwendung mit zahlreichen Autosamplern angeboten.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-719
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Kappen und Dichtungen für Schraubfläschchen werden in mehreren Farben und mit oder ohne angebrachten Septen für die Verwendung mit zahlreichen Autosamplern angeboten.
Spezifikation
Weiß/Rot | |
Schwarz | |
Dichtung aus rotem PTFE/weißem Silikon |
Schwarze Kappe mit Dichtung aus rotem PTFE/weißem Silikon | |
PTFE, Silikon | |
Thermo Scientific Spectra System AS3500/AS3000/AS1000/Surveyor/Accela LC, Agilent 1090, PE Autosystem |