Learn More
Thermo Scientific™ Kappen und Dichtungen für Schraubfläschchen
Thermo Scientific™ Kappen und Dichtungen für Schraubfläschchen werden in mehreren Farben und mit oder ohne angebrachten Septen für die Verwendung mit zahlreichen Autosamplern angeboten.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-732
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Kappen und Dichtungen für Schraubfläschchen werden in mehreren Farben und mit oder ohne angebrachten Septen für die Verwendung mit zahlreichen Autosamplern angeboten.
Spezifikation
Blaue Kappe mit Dichtung aus rotem PTFE/weißem Silikon; Thermo Scientific, PE, Claris, Shimadzu, Varian | |
PTFE, Silikon | |
Thermo Scientific TRACE/AS3000/AI3000/AS800/TriPlus GC, PE Autosystem/AS-2000, Claris 500, ISS-100, |
Blau, Blue | |
Dichtung aus rotem PTFE/weißem Silikon |