Learn More
Fisherbrand™ Gestelle für Fläschchen mit Schraubverschluss
Halten und organisieren Sie Fläschchen effizient, während Sie sie verwenden oder aufbewahren.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.12000kg
Benachrichtigungen:
- High quality construction for durability and long life
- Painted, plated and coated for maximum corrosion resistance
- Textured handle surface provides an assured grip
Beschreibung
Lagern Sie Fläschchen effizient mit Fisherbrand™ 2-ml-Fläschchenständer mit Schraubverschluss, stapelbar für noch mehr Platzeinsparung.
Manuelle Crimper- Leichte Präzisions-Crimper
- Zum Aufbringen von Verschlüssen auf Chromatographie- oder Serumröhrchen, gewährleisten sicheres und reproduzierbares Bördeln
- Der Griff besitzt eine justierbare Stellschraube, sodass Verschlüsse mit Septum unterschiedlicher Dicke aufgebördelt werden können
- Werkseitig auf das ordnungsgemäße Bördeln von Verschlüssen mit Standarddicke eingestellt
- Zum Entfernen von Verschlüssen von Chromatographie- oder Serumröhrchen mit nur minimaler Beschädigung des Röhrchenrandes
- Entbördelkopf einfach auf den Verschluss aufsetzen, und zum Entfernen drücken
- Zur Verwendung mit Standard-Aluminiumverschlüssem; kann auch viele Stahlverschlussarten entfernen
- Geschmiedete Zange, mit angepasster Grifffläche zum Entfernen der aufgeführten Verschlussgrößen
- Zange einfach an der Verschlussoberseite ansetzen und zum Entfernen des Verschlusses drücken und nach oben ziehen
Spezifikation
Fläschchenständer | |
Blau | |
Polystyrol | |
Yes |
Fläschchenständer mit Deckel | |
100 Fläschchen | |
Square | |
2 ml Fläschchen |