Learn More
DWK Life Sciences Schraubflasche Vierkant, Braun, Kalk-Soda-Glas, Weithals, DIN-Gewinde, niedrige Form
Artikelnummer. 11768001 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11768001 250 mL 10 Stück
11777991 100 mL 10 Stück
11778001 500 mL 10 Stück
11788001 1000 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11768001 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 238263604
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Vierkantflasche aus Kalk-Soda-Braunglas mit weitem Hals.
Vierkantflasche aus Kalk-Soda-Braunglas (Typ 3) mit weitem Hals.
  • UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
  • Ergonomische Handhabung, hohe Standsicherheit und gute Stapelbarkeit durch kantige Form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung lichtempfindlicher Materialien; Transport und Versand lichtempfindlicher Materialien
Material Kalknatronglas
Menge 10 St./Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Durchmesser (metrisch) 64 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar