Learn More
DWK Life Sciences Schraubflasche Vierkant, Braun, Kalk-Soda-Glas, Enghals, DIN-Gewinde, hohe Form
Artikelnummer. 11762055 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11762055 1000 mL 10 Stück
11742025 100 mL 10 Stück
11742055 250 mL 10 Stück
11752055 500 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11762055 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 238165459
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Vierkant Enghals-Flasche aus Kalk-Soda-Braunglas.
Vierkantflasche aus Kalk-Soda-Braunglas (Typ 3) mit engem Hals.
  • UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
  • Ergonomische Handhabung, hohe Standsicherheit und gute Stapelbarkeit durch kantige Form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung lichtempfindlicher Materialien; Transport und Versand lichtempfindlicher Materialien
Material Kalknatronglas
Menge 10 Stück/Packung
Gewindegröße (metrisch) 45
Durchmesser (metrisch) 97 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar