Learn More
DWK Life Sciences Fläschchen mit Gewindehals, 12 x 32 mm, ND9
Artikelnummer. 16666842 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Farbe:
farblos
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
Product Code. 16666842
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 225659
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Fläschchen mit Gewindehals ND9 weisen ein Kurzgewinde auf und sind daher für nahezu alle Autosampler geeignet, auch mit Roboter-Handling.
Chromatographiefläschchen können anhand von Größe und Oberfläche (Gewinde-, Bördel-, Schnappverschluss) unterschieden werden. Sie sind in klarem oder bernsteinfarbenem Glas sowie mit und ohne Beschriftungsfeld erhältlich. Die gebräuchlichsten Größen für Flüssigchromatographiefläschchen sind 12 x 32 mm und 15 x 45 mm. Je nach Ressource werden die 12x32-mm-Fläschchen auch als 1,5-ml-, 1,8-ml- oder 2,0-ml-Fläschchen bezeichnet.
  • Geeignet für nahezu jeden Autosampler, auch für robotergesteuerte Handhabung
  • Die 40 % größere Öffnung verbessert den Zugriff auf die Probe und verringert das Risiko einer Beschädigung der Autosampler-Nadel.
  • Verpackt in wiederverschließbaren, manipulationssicheren PP-Kästen zum Schutz vor Kontamination während des Transports und der Lagerung
  • Optionaler weißer Keramik-Beschriftungsfeld und Füllmarkierungen zur einfachen Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe farblos
Außendurchmesser (metrisch) 11,6 mm
Material Borosilikatglas (5.1)
Volumen (metrisch) 1,5 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 100
Dicke (metrisch) 0,9 mm
Verschlussgröße Gehäuse ND9
Marking Spot Nein