Learn More
Labcon™ Screw Caps with Elastomeric Seal for SuperClear™ Microtubes
These screw caps with elastomeric seals are available in a wide range of colors.
Marke: Labcon™ 3602-870-000-9
Additional Details : Gewicht : 0.21540kg
Beschreibung
- Für SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
- Mit integraler Elastomerdichtung
- Kappe mit weicher Greiffläche
- Frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Polyethylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Specifications
12,7 mm | |
Naturfarben | |
6,1 mm | |
5000/Karton | |
Unsteril |
Polypropylen | |
Im Beutel | |
500/Packung | |
500 Verschlüsse/Packung; 10 Packungen/Karton | |
0,5 bis 2 ml |