Learn More
Greiner Bio-One Schraubkappen für 12 mm-Mikrozentrifugenröhrchen
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Naturfarben
Rot
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Nicht steril
- Material: Hochwertiges Polystyrol
- Geeignet für Schlauchdurchmesser: 12 mm
- Mit O-Ring
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | O-Ring |
| Produkttyp | Schraubverschluss |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Naturfarben |
| Anzahl pro Karton | 500 |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 12 mm-Mikrozentrifugenröhrchen |