Learn More
Kartell™ Spritzverschluss, PE, GL25 (VE=50Stck.) 25
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL25
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Leichtes Gewicht
- Zur Verwendung mit Spritzflaschen
- Für Kartell™-Flaschen 15801. 15821, 15841, 15861, 15881, 15901
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyethylen |
| Produktlinie | Kappe |
| Gewindegröße (metrisch) | GL25 |
| Halsausführung | 30 mm |
| Produkttyp | Waschflaschenverschluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kartell™ Flaschen 15801, 15821, 15841, 15861, 15881, 15901 |