Learn More
Heinz Herenz Reagenzgläser mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 30158323
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30158323 20 mL 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30158323 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1130682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.39 CHF
    68.64 CHF / 500 Stück
    Sparen 36.75 CHF
    34% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PS-Reagenzgläser mit Schraubverschluss.
  • Teströhrchen
  • PS
  • 16 x 150 mm
  • 20 ml
  • Schraubverschluss blau
  • Zylindrisch
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 mL
Länge (metrisch) 150 mm
Material Polystyrol
Form Zylindrisch
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Verschlusstyp Schraubverschluss
Produkttyp Reagenzröhrchen
Bodenform Runden