Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschluss, für Kulturröhrchen, mit Dichtscheibe
Dieser Schraubverschluss dient zum Verschließen von Kulturröhrchen mit Gewinde (Gewinde nicht nach DIN).
23.05 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Polypropylen, TPE |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wachstum von Mikroorganismen; Lagerung und Transport kleiner Mengen von Flüssigkeiten; Arbeiten mit Zellkulturmedien unter sterilen Bedingungen in mikrobiologischen Sicherheitswerkbänken und -hauben |
Menge | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10521275
|
DWK Life Sciences
299901307 |
GL18 |
23.05 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10090414
|
DWK Life Sciences
299901204 |
GL14 |
23.05 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Neben Kulturröhrchen aus DURAN™ bietet unser Produktprogramm auch Kulturröhrchen aus Kalk-Soda-Glas. Dies ist ein Glas der dritten Wasserbeständigkeitsklasse und gehört zu den Kalknatrongläsern mit einem hohen Anteil an Alkali- und Erdalkalioxiden.- Kultivierung, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen, TPE | |
Wachstum von Mikroorganismen; Lagerung und Transport kleiner Mengen von Flüssigkeiten; Arbeiten mit Zellkulturmedien unter sterilen Bedingungen in mikrobiologischen Sicherheitswerkbänken und -hauben | |
100/Packung |