Learn More
KARTELL Behälter mit Schraubverschluss
Descripción
- Probenbehälter.
- Polyethylen-Verschluss, der absolute Auslaufsicherheit garantiert, mit gefrästem Rand für sicheres und einfaches Öffnen und Schließen.
- Ohne Etikett.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hohen und niedrigen Temperaturen sowie gegenüber chemischen Substanzen.
- Latexfrei.
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Probenbehälter |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Nein |
| Material | Polypropylen |
| Form | Zylindrisch |
| Sterilität | Nicht steril |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Fit for Purpose | Zertifizierte Qualität |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?